Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit Schnelldruckventil
Artikelnummer. 15328998
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
177,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15328998 177,8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bei erhöhtem oder reduziertem Druck ist äußerste Vorsicht geboten.
Artikelnummer. 15328998 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. 665060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 €
    161.81 € / 1 Stück
    Sparen 7.19 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bei erhöhtem oder reduziertem Druck ist äußerste Vorsicht geboten.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit Schnelldruckventil wurden speziell entwickelt, um die Arbeit im Rahmen von NMR-Studien bei Katalyse, Gas-/Flüssigphasenreaktionen, luftempfindlichen Proben und Studien mit erhöhten Temperaturen mit Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt zu vereinfachen.
  • Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da die Leistung von Röhrchen unter Druck oder Vakuum nicht gewährleistet werden kann.
  • Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Spezifikation
Camber (Metric) 13 μM
Concentricity (Metric) 25 μM
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Glas (Typ 1, Klasse A)
Produkttyp Hoch-Präzisions-NMR-Probenröhrchen
Beschreibung Max. Druck: 100 psi
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Feldstärke 500 MHz
Wandstärke (metrisch) 0.38 mm
Modell 528-QPV-7