Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 15388858
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
177,8 mm
228,6 mm
Modell:
507-TR-7
513-7TRA-9
528-TR-7
Feldstärke:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Modell Feldstärke Packungsgröße
15388858 177,8 mm 507-TR-7 300 MHz 1 Stück
15308998 177,8 mm 528-TR-7 500 MHz 1 Stück
15318998 228,6 mm 513-7TRA-9 400 MHz 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15388858 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. 663050571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90 €
    39.51 € / 1 Stück
    Sparen 1.39 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit Schraubkappe werden aufgrund ihrer Fähigkeit, die Vakuumqualität aufrechtzuhalten, häufig bei der Probenentgasung verwendet.
  • Jedes Röhrchen mit Schraubverschluss wird komplett mit oben offenem Schraubverschluss und Septum aus PTFE/Silikon geliefert
  • Inert gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln und Verbindungen, aber schlecht gegenüber starken korrosive
Spezifikation
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Hoch-Präzisions-NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Feldstärke 300 MHz
Enthält PTFE/Silikon-Septum
Modell 507-TR-7