Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Niederdruckvakuumröhrchen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203 mm
Modell:
Gehäuse 507-LPV-8
Gehäuse 528-LPV-7
Gehäuse 528-LPV-8
Feldstärke:
300 MHz
500 MHz
Camber (Metric):
13 µm
51 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das robuste Dichtungssystem ermöglicht einen Druckaufbau innerhalb der Probe
- Der fettfreie PTFE-Kolben sorgt für eine 100%ige kontaminationsfreie Dichtung
- Das Design wurde mit einer 4-mal größeren Dichtungsfläche überarbeitet, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen J-Young Röhrchen Undichtigkeiten vermieden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird
- Axiales symmetrisches Design garantiert die Anwendung in Drehexperimenten
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 51 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | High Precision NMR Sample Tube |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Feldstärke | 300 MHz |
| Enthält | Glasröhrchen, Kolben und Vakuumadapter |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Modell | Gehäuse 507-LPV-8 |