Beschreibung
Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (5 mm) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 12 |
| Produkttyp | NMR-Röhrchengestell |
| Array | 6 x 2 |