Learn More
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln
Artikelnummer. 15358588
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
90052
90624
91026
Durchmesser (metrisch):
0.46 mm
0.71 mm
1,02 mm
Länge (angloamerikanisch):
5 Zoll
6 Zoll
12 in.
Material:
Edelstahl
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
6 Packungen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Material unitSize
15358588 90052 0.71 mm 5 Zoll Edelstahl 6 Packungen
15368588 90624 1,02 mm 12 in. PTFE 1 Stück
15378588 91026 0.46 mm 6 Zoll Edelstahl 6 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15358588 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. 660000024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Nadeln sind für die einfache Probenbeladung mit Luer Lock Spritzen konzipiert und in Edelstahl oder PTFE erhältlich. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad Luer Lock Spritzennadeln sind ideal für das Durchstechen von Septa in luftempfindlichen Proben.
  • PTFE-Nadeln bieten eine bequeme Möglichkeit, Röhrchen mit geringem Volumen zu waschen, da sie das Risiko von Kratzern minimieren
  • Edelstahlnadeln sind für eine einfache Probenbeladung konzipiert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 mm NMR Tubes
Typ Needle
Durchmesser (metrisch) 0.71 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Durchstechen von Septum in luftempfindlichen Proben.
Enthält Zylinder und Kolben
Länge (angloamerikanisch) 5 Zoll
Material Edelstahl
Modell 90052