Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ OmniFit™ Ventil für NMR-System
Artikelnummer. 15398858
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
30 in.
507-OF-7
OFV
Typ:
NMR-Probenröhrchen
Septum
Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Typ Packungsgröße
15398858 507-OF-7 NMR-Probenröhrchen 1 Stück
15328608 OFV Ventil 1 Stück
15318608 30 in. Septum 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15398858 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. 663060571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die einfache Injektion von Chemikalien durch eine gasdichte Spritze für luftempfindliche Proben ohne Verwendung einer Handschuhbox. Das Bel-Art SP Scienceware™ WIlmad™ OmniFit™ NMR-Ventilsystem besteht aus einer 5 mm-Endkappe, einem Zweiwegeventil, einem Septum mit Kappe, einer Zylinderkupplung und einem Vakuumanschluss.
  • Das Omni-Fit Röhrchen besteht aus einem 507-PP-Rohr, das durch einen mittelwandingen 2 Zoll großen Schlauchabschnitt ergänzt wird, der das Ventilsystem unterstützt
  • Omni-Fit Probenröhrchen (507-OF-7) separat erhältlich
  • Das Omni-Fit Ventil (OFV) ist ein komplettes Zubehörset
  • Zusätzliches Septum (OF-30) ist in 6er-Paketen erhältlich
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da die Leistung von Röhrchen unter Druck oder Vakuum nicht gewährleistet werden kann. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Spezifikation
Typ NMR-Probenröhrchen
Durchmesser (metrisch) 5.0 mm
Modell 507-OF-7