Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-Röhrchenkappen für höchsten Druck, Durchmesser von 5.0 mm, durchscheinend
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Enthält:
100 je Packung
1000 je Packung
Produktlinie:
Modell: Wilmad™ 521-PC-100
Modell: Wilmad™ 521-PC-1000
Packungsgröße:
100 Packungen
1000 Packungen
Beschreibung
Verwendung mit mittel- und dickwandigen NMR-Röhrchen für eine bessere Abdichtung und Robustheit bei Experimenten mit variablen Temperaturen.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 5,0 mm |
| Enthält | 100 je Packung |
| Beschreibung | Gasdicht – Höchster Druck |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | NMR-Spektroskopie |
| Menge | 100/Pckg. |
| Produktlinie | Modell: Wilmad™ 521-PC-100 |