Learn More
Win 18446, TRC
Artikelnummer. 30455311
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 mg
missing translation for 'unitSize':
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge missing translation for 'unitSize'
30455311 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 30455311 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCW49882050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Win 18446
CAS 1477-57-2
Summenformel C12 H20 Cl4 N2 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[8-[(2,2-Dichloracetyl)amino]octyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 366.11
Formelmasse 364.0279