Learn More
TERUMO Geflügelte Infusionssicherheitssets SURFLO™
Artikelnummer. 17112824
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Länge (metrisch) Schlauch:
9 cm
30 cm
Packungsgröße:
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Schlauch unitSize
17112824 18 G 30 cm 50 Stück
17122824 19 G 30 cm 50 Stück
17132824 21 G 9 cm 50 Stück
17142824 21 G 30 cm 50 Stück
17152824 22 G 9 cm 50 Stück
17162824 22 G 30 cm 50 Stück
17172824 23 G 9 cm 50 Stück
17182824 23 G 30 cm 50 Stück
17192824 25 G 30 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17112824 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8SVS18NL30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Einführung oder Entnahme von Flüssigkeiten aus dem Gefäßsystem nach Venenpunktion (18 - 25 G).
  • Hergestellt aus knickfestem Material, um ein Abknicken beim Einsetzen zu verhindern und so den Patientenkomfort zu erhöhen.
  • Die Flügel sind groß und flexibel für einen guten Halt und sicheren Halt.
  • Verringerter Druck auf die Blutgefäßwand durch leicht angewinkelte Flügel
  • Einfache Aktivierung des Sicherheitsmechanismus, die Fingerspitzen bleiben stets von der Kanüle fern.
  • Akustisches Geräusch bei Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Infusionsset
Farbe Rosa
Material PVC-Schlauch, Silikonisierte Nadel
Kanülen-Gauge 18 G
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) Schlauch 30 cm