Learn More
TERUMO Geflügelte Infusionssets SURFLO™
Artikelnummer. 16417440
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 G
23 G
25 G
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Packungsgröße
16417440 25 G 50 Stück
16497430 19 G 50 Stück
16407440 23 G 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16417440 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8SV25NL30
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um Stabilität und Halt während der Venenpunktion zu gewährleisten
  • Der Surflo™ Das geflügelte Infusionsset dient zum Einführen oder Entnehmen von Flüssigkeiten aus dem Gefäßsystem nach Venenpunktion (18 - 27 G).
  • Hochtransparente Schläuche und Adapter zur einfachen Erkennung von Luftblasen und Partikeln
  • Die Flügel sind groß und flexibel für einen guten Halt und sicheren Halt.
  • Verringerter Druck auf die Blutgefäßwand durch leicht angewinkelte Flügel
  • Geeignet für alle Anwendungsbereiche dank eines breiten Produktsortiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Infusionsset
Farbe Orange
Material PVC-Schlauch, Silikonisierte Nadel
Kanülen-Gauge 25 G
Sterilität Steril
Latexfrei Ja