Learn More
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Re-inforced Wipes
Artikelnummer. p-200110093
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 38 cm
32 x 38 cm
Packungsgröße:
1 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 15740927
Marke: Nordvlies 140540T
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester reinforced cellulose wipe that absorbs liquids like paper - fast and clean, and is as tear-resistant as synthetic material. Resistant to solvents and lintfree.
  • Polyester reinforced cellulose wipe
  • Paper dispenser box or a roll
  • Solvent-resistant
  • Extremely tear-resistant
  • Very soft
  • Low-lint
  • Silicone- and chloride-free
  • Food-safe
  • Sterilizable
  • Very absorbent
  • Z-folded
  • For residue-free wiping of liquids and solid particles
Spezifikation
Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) 38 cm
Material Polyester Cellulose
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 32 x 38 cm
Verpackungsmenge 8 Boxes at 100 Sheets
Lage 1-ply
Sterilität Non-sterile