Learn More
Pal International™ PAL TX Hand- und Oberflächenreinigungstücher
Artikelnummer. 12819307
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
195 x 235 mm
Packungsgröße:
150 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12819307
Marke: Pal International™ W68230
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ermöglicht eine schnelle und bequeme Reinigung und Desinfektion von Händen und Oberflächen.PAL International™ Pal TX Wischtücher zur Hände- und Oberflächendesinfektion für eine mit Feuchtigkeit versorgte und erfrischte Haut.
  • Entwickelt für eine schnelle und bequeme Reinigung und Desinfektion von Händen und Oberflächen.
  • Ethanol-basiert und dermatologisch getestet.
  • Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und erfrischt.
  • Tragbar im Kanister und ideal für den Einsatz ohne Zugang zu Seife  und Wasser.
  • Kann an Waschstationen, Toiletten oder Eingangsbereichen an der Wand in der 2,0 l-Halterung montiert werden.
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsmittel
Einwegprodukt Ja
Abmessungen (L x B) 195 x 235 mm
Verpackungsmenge Je 1