Learn More
Tork Wischpapier Plus W1/2
Artikelnummer. 30057828 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
2 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30057828 Blau 2 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057828 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 130052
Menge Preis
1 52.31 € / 2 Rollen
6 47.10 € / 2 Rollen
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das 2-lagige Mehrzweckgewebe Tork Wiping Paper Plus eignet sich ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände.
  • Dank der hohen Saugfähigkeit dieses Wischpapiers lassen sich verschüttete Flüssigkeiten mühelos aufwischen.
  • Verpackung zügig transportieren und entsorgen mit Tork Einfache Handhabung™ Kunststoffverpackungen.
  • Mit unserem Produkt können Sie schmutzige Hände und leicht verschmutzte Oberflächen mühelos abwischen. Tork Wiping Paper Plus.
  • Mit diesem vielseitigen Design bewältigen Sie Aufgaben, die Festigkeit und Saugfähigkeit erfordern, im Handumdrehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 278.87 yd.
Länge (metrisch) 255 m
Breite (angloamerikanisch) 9,25 in.
Breite (metrisch) 23.5 cm
Zertifizierung/Konformität EU-Umweltzeichen ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Umweltzeichen ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern ISO 9001, ISO 14001