Learn More
Branson Ultrasonics™ Drahtkorb für Spülgeräte
Artikelnummer. p-8001376
Click to view available options
Höhe (metrisch):
74 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10079240
Marke: Branson Ultrasonics™ 000019129
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Drahtkorb
Tiefe (metrisch) 107 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallreinigungsgerät, 1510/1800 Branson
Höhe (metrisch) 74 mm
Material Edelstahl
Breite (metrisch) 125 mm
Modell 1510/1800