Learn More
Wuertt Celluloid™ Reagenzglasgestell aus beschichtetem Draht
Marke: Wuertt Celluloid™ 5272615
25.41 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10710kg
Beschreibung
Weiss. Bis 80°C temperaturbeständig. Facheinteilung an der Gestelloberkante und in 30mm Höhe.Für φ: 18mm
Stellplätze: 2/6
B/T/H: 130/50/70mm
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Draht | |
4 x 6 Gläser, Nylon | |
80 °C | |
50 mm | |
70 mm |
2 x 6 | |
12 | |
Je 1 | |
50 x 130 x 70mm | |
130 mm |