Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Eine pro Reihe
Artikelnummer. 13553320 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Material:
Nylon Tuch
Polyester
Packungsgröße:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Klebstofftyp Material Packungsgröße
13553320 2 in. 1 in. Naturkautschuk, Permanent Polyester 1 BX
13523310 2 in. 1 in. Acryl, Permanent Nylon Tuch 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13553320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143084
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: (Eines pro Reihe) werden aus selbstlaminierendem Vinyl- oder Nylongewebe hergestellt, das sich hervorragend zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln eignet.
  • Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren. Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CSA, RoHS, UL
Beschreibung Polyesteretiketten für den BBP33 Drucker
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß
Display Lieferungen
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Kennzeichnungsetikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von inneren Tafelkomponenten
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Karton
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.60 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 x 50,80 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,80 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 55.88 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Alternate Part Number B33-17-483