Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Drei pro Reihe
Artikelnummer. 13583320 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Ausführung:
Glanz
Matt
Material:
Nylon Tuch
Vinylgewebe
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
1,4 in.
Packungsgröße:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp Ausführung Material Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
13583320 Naturkautschuk, Wiederablösbar Glanz Vinylgewebe 1,4 in. 1 BX
13543310 Acryl, Permanent Matt Nylon Tuch 0,5 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13583320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142967
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BBP33 Etiketten für die Draht- und Kabelmarkierung (Drei Etiketten pro Reihe) kleben dauerhaft oder sind wieder ablösbar. Einmal aufgetragen, bleibt das Vinylmaterial der B-498 CleanLift™ Serie dort, wo es ist, es sei denn, Sie möchten es wieder abl
  • Die klebende Geweberückseite bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
  • Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, UL
Beschreibung Wiederablösbare Etiketten aus Vinylgewebe für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Display Lieferungen
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Vinylgewebe
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Kennzeichnungsetikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etiketten für Drähte und Kabel
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Drucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.90 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 2300 Etiketten/Karton
Menge 2500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 175 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 79.4 °C
Zugfestigkeit 55 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 39.70 mm
Abmessungen (L x B) 1,437 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 86.36 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Höhe (metrisch) 3.6 cm
Alternate Part Number B33-89-498