Learn More
Marienfeld Superior™ Färbekästen und Gestelle aus Natron-Kalk-Glas und Zubehör
Artikelnummer. 15272579
Change view
Click to view available options
:
Zur Verwendung mit Färbetablett
Artikelnummer.
15272579 Zur Verwendung mit Färbetablett
1 options
Artikelnummer. 15272579
Marke: Marienfeld Superior™ 6611000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Marienfeld Superior™ Färbekästen und Gestelle werden aus starkwandigem Natron-Kalk-Glas hergestellt
  • Hergestellt aus starkwandigem, gepressten Natron-Kalk-Glas
  • Verschiedene Kästen, Tröge und Einsätze
  • Für Objektträger von ca. 76x26 mm
Spezifikation
Material Rostfreier Stahl
Typ Drahtbügel
Zur Verwendung mit (Geräte) Marienfeld Glaskasten Nr. 4200005
Menge 10
Höhe (metrisch) 70 mm