Learn More
Fisherbrand™ Wire Mesh Basket
Artikelnummer. 17117924 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
140 x 140 x 140 mm
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17117924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Basket that is useful for small instruments.
  • Für kleine Instrumente
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Netzgröße 8 x 8 x 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleine Instrumente
Abmessungen (L x B x H) 150 x 150 x 150 mm