Specifications
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Korb |
| Netzgröße | 8 x 8 x 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von Glaswaren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spülmaschinen für Glaswaren |
| Tiefe (metrisch) | 160 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 160 x 160 x 160 mm |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Breite (metrisch) | 160 mm |