Learn More
Fisherbrand™ Wire Mesh Basket
Código de producto. 17137924 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
140 x 140 x 140 mm
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. 17137924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Basket that is useful for small instruments.
  • Für kleine Instrumente
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Especificaciones
Netzgröße 8 x 8 x 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleine Instrumente
Abmessungen (L x B x H) 180 x 180 x 180 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado