Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Basket |
| Netzgröße | 8 x 8 x 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Washing Glassware |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine Instrumente |
| Tiefe (metrisch) | 120 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 120 mm |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Breite (metrisch) | 120 mm |