Learn More
Heathrow Scientific™ Universal-Flaschengestell aus Draht
Artikelnummer. 15452140 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
50
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
15452140 50 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15452140 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS120088
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transportieren und handhaben Sie Proben in Flaschen mit einem Durchmesser von bis zu 33 mm. Das Heathrow Scientific™ Universal-Flaschengestell aus Draht kann autoklaviert werden.
  • Geeignet für Universal, McCartney und Szintillationsfläschchen und -röhrchen mit niedrigem Profil bis 33 mm Durchmesser
  • Stütznetz am Boden
  • Gestelle aus chemikalienbeständigem, epoxidbeschichtetem Stahldraht
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (25 mm)
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Positionen 50
Form Rechteckig
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Bijou und flache Flaschen
Abmessungen (L x B x H) 35.5 x 18.9 x 6 cm
Länge (metrisch) 37.34 cm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 33 mm
Produkttyp Flache Reagenzglas-Griffhalterung
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 6 cm
Array 5 x 10
Breite (metrisch) 19.94 cm