Learn More
Fisherbrand™ Drahtlose pH-Elektroden
Artikelnummer. 11768116 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11768116 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11768116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.22 €
    45.72 € / 1 Stück
    Sparen 38.50 €
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese drahtlose pH-Elektrode mit BNC-Anschluss ist ideal für die Verwendung in den meisten Labors und anderen Umgebungen.
  • PH-Elektrode ohne Kabel mit BNC-Verbindungsstück
  • Länge (metrisch): 110 mm
  • Typ: Kabellose pH-Kombinationselektrode
Spezifikation
Typ Drahtlose pH-Elektrode
Länge (metrisch) 110 mm