Beschreibung
- Das Entnahmesystem für Lösemittel mit Auslaufbogen hat eine Fasspumpe mit festem Auslaufbogen
- Das stufenlos einstellbare Tauchrohr der Fasspumpe lässt sich an den jeweiligen Behälter anpassen
- Mit Fassverschraubung für Stahlfässer mit R 2 in. Gewinde
- Mit Gewindeadaptern für handelsübliche Behälter anpassbar
- Die Fassverschraubung und die Absperrhähne verschließen Fass und Pumpe hermetisch
- Der Druckluft- bzw. Stickstoffanschluss (3-10 bar) kann über eine mobile oder stationäre Druckluftversorgung erfolgen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten, Betrieb mit Druckluft oder Inertgas (z.B. Stickstoff)
- Mediumsberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
- Inklusive Transportständer, Erdungskabel für Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch, Schlüssel und Adapter für Druckversorgung
- Adapter Druckversorgung: 1x Kupplungsstecker NW 7,2 mm, 1x Schlauchtülle für Innen-Ø 6 mm, 1 x Schlauchtülle für Innen-Ø 8 mm
- Für UN Behälter und Fässer (Prüfdruck mind. 150 kpa)
- Gerät entspricht den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Entnahmesystem für Lösemittel |
| Flussrate | 10 l/min |
| Enthält | Transportständer, Erdungskabel für Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch, Schlüssel und Adapter für Druckversorgung |
| Zur Verwendung mit | Antistatisches Set |
| Tiefe (metrisch) | 95 cm |
| Typ | Entnahmesystem für Lösungsmittel |
| Durchmesser Fassöffnung | R 2 in. Gewinde |
| Material | Mediumberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE |