Learn More
Buerkle™ Entnahmesystem für Lösemittel mit Auslaufbogen
Artikelnummer. p-7161109 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
60 cm
95 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
16213181 60 cm 1 Stück
16399561 95 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16213181
Marke: Buerkle™ 56035001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Entnahmesystem für Lösemittel mit Auslaufbogen lassen sich hochreine Flüssigkeiten schnell und unkompliziert abfüllen. Mittels Druckgas (Druckluft oder Stickstoff) wird ein Überdruck im Gebinde hergestellt, der die Flüssigkeit aus dem Behälter fördert.
  • Das Entnahmesystem für Lösemittel mit Auslaufbogen hat eine Fasspumpe mit festem Auslaufbogen
  • Das stufenlos einstellbare Tauchrohr der Fasspumpe lässt sich an den jeweiligen Behälter anpassen
  • Mit Fassverschraubung für Stahlfässer mit R 2 in. Gewinde
  • Mit Gewindeadaptern für handelsübliche Behälter anpassbar
  • Die Fassverschraubung und die Absperrhähne verschließen Fass und Pumpe hermetisch
  • Der Druckluft- bzw. Stickstoffanschluss (3-10 bar) kann über eine mobile oder stationäre Druckluftversorgung erfolgen
  • Flexible Anschlussmöglichkeiten, Betrieb mit Druckluft oder Inertgas (z.B. Stickstoff)
  • Mediumsberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
  • Inklusive Transportständer, Erdungskabel für Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch, Schlüssel und Adapter für Druckversorgung
  • Adapter Druckversorgung: 1x Kupplungsstecker NW 7,2 mm, 1x Schlauchtülle für Innen-Ø 6 mm, 1 x Schlauchtülle für Innen-Ø 8 mm
  • Für UN Behälter und Fässer (Prüfdruck mind. 150 kpa)
  • Gerät entspricht den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Entnahmesystem für Lösemittel
Flussrate 10 l/min
Enthält Transportständer, Erdungskabel für Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch, Schlüssel und Adapter für Druckversorgung
Zur Verwendung mit Antistatisches Set
Tiefe (metrisch) 60 cm
Typ Entnahmesystem für Lösungsmittel
Durchmesser Fassöffnung R 2 in. Gewinde
Material Mediumberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE