Learn More
Bohlender™ Mini-Luer-Lock-Gewindeübergangsstück aus PTFE
Artikelnummer. p-8009848
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13277169
Marke: Bohlender™ F71804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbinden Sie Komponenten mit Luer-Lock wie Spritzen oder Kanülen mit einem Schlauchsystem.
  • Verbinder aus PTFE
  • Für den Übergang von Luer-Lock-Anschluss zu Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF.
  • Der Innenkonus des Luer-Lock-Anschlusses sorgt für eine gute Abdichtung, das zusätzliche Gewinde (männlich oder weiblich) verhindert ein versehentliches Lösen
  • Der Schlauch wird über Anschlussstücke mit einem Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF verbunden.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm