Learn More
WNK463, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485837 5 mg 5 Milligramm
16450679 1 mg -
16443108 10 mg 10 Milligramm
16409666 50 mg 50 Milligramm
16404406 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485837 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100626
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WNK463
CAS 2012607-27-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24F3N7O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.73 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=NN=C(O1)C2=CN=C(N3CCC(N4C=NC=C4C(NC(C)(C)C)=O)CC3)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 463.46
Formelmasse 463.46
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease