Learn More
Wnt-2 Antibody (SR1571), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200006601 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18603114 100 μg 100 Mikroliter
18673175 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18603114
Marke: Novus Biologicals NBP321653100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Wnt-2 Monoclonal antibody specifically detects Wnt-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Wnt-2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1571
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias INT1L1secreted growth factor, Int-1-like protein 1, Int-1-related protein, IRPprotein Wnt-2, wingless-type MMTV integration site family member 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Wnt-2 (Uniprot #: P09544)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7472
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG