Learn More
Wnt-2b Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200058708 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18665667 25 μL 25 Mikroliter
18627447 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18665667
Marke: Novus Biologicals NBP26867725ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Wnt-2b Polyclonal antibody specifically detects Wnt-2b in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Wnt-2b
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias Protein Wnt-13, protein Wnt-2b, wingless-type MMTV integration site family, member 2B, WNT13XWNT2, Xenopus, homolog of, XWNT2wingless-type MMTV integration site family, member 13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLVYF
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7482
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG