missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wnt-5b Antibody (SR1784), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-22311-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wnt-5b Monoclonal antibody specifically detects Wnt-5b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Spezifikation
| Wnt-5b | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| SR1784 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50 | |
| MGC2648, protein Wnt-5b, wingless-type MMTV integration site family, member 5B, WNT-5B protein | |
| A synthesized peptide derived from human Wnt-5b (Uniprot #: Q9H1J7) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 81029 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur