missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wnt-9b Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
358.00 € - 508.00 €
Spezifikation
| Antigen | Wnt-9b |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18497991
|
Novus Biologicals
NBP2-32479-25ul |
25 μL |
358.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18151392
|
Novus Biologicals
NBP2-32479 |
0.1 mL |
508.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Wnt-9b Polyclonal specifically detects Wnt-9b in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Wnt-9b | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Protein Wnt-14b, wingless-type MMTV integration site family, member 15, wingless-type MMTV integration site family, member 9B, WNT14Bprotein Wnt-9b, WNT15Protein Wnt-15 | |
| WNT9B | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 7484 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: YSTKFLSNFLGSKRGNKDLRARADAHNTHVGIKAVKSGLRT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.