Learn More
Welch™ ölfreie Universal Vakuumpumpe Typ 2585C50, 80mbar, 168 l/min, mit Zubehör, 230V
Artikelnummer. 10090332 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
191 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
10090332 191 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090332 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. U2585C50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pumpen eignen sich für trockene oder wässrige Dampfanwendungen. Welch Ilmvac™ WOB-L 2585 Kolbenpumpen sind preiswerte, ölfrei einstellbare Vakuumpumpen.
  • Die zuverlässige WOB-L Kolbenpumpe eignet sich perfekt für viele gängige Laborvakuumanwendungen
  • Merkmale: Vakuum bis 60 Torr (27.6 in. Hg)
  • Inklusive Vakuumregler und Manometer: einfache Einstellung und Überwachung des Vakuumniveaus
  • Wasserabscheider am Einlauf: Schwimmerkugel steigt an, um die Pumpe gegen unbeabsichtigtes Eindringen von Wasser abzudichten
  • Ein Schalldämpfer dämpft Pumpe und Abluftfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Motordrehzahl 168/201 l/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 191 mm
Modell WOB-L 2585
Wirkleistung 250 W
Gewicht (metrisch) 11.2 kg
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 305 mm
Gesamtbreite (metrisch) 432 mm
Pumpentyp Kolbenpumpe
Maximaler Druck 80 mbar
Spannung 230 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.