Learn More
Fisherbrand™ Damen-Laborkittel aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15827101 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Länge (angloamerikanisch):
37,0 in.
37,8 in.
38,6 in.
39,4 in.
40,2 in.
40,9 in.
41,7 in.
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (angloamerikanisch) unitSize
15827101 M 38,6 in. 1 Stück
15807101 XS 37,0 in. 1 Stück
15817101 S 37,8 in. 1 Stück
15837101 L 39,4 in. 1 Stück
15847101 XL 40,2 in. 1 Stück
15857101 2XL 40,9 in. 1 Stück
15867101 3XL 41,7 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15827101
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Großzügig geschnitten für optimalen Tragekomfort mit Gürtel am Rücken.
  • Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
  • Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
  • Standardmäßiger spitzer Kragen
  • Vorderverschluss mit Knopf
  • Gerade Bündchen
  • Weiß
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe M
Geschlecht Damen
Material Polycotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Stulpenform Offen
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Standard-Spitze
Länge (angloamerikanisch) 38,6 in.