Learn More
Fisherbrand™ Damen-Laborkittel aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Description
- Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
- Standardmäßiger spitzer Kragen
- Vorderverschluss mit Knopf
- Gerade Bündchen
- Weiß
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Damen |
| Material | Polycotton |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Tasten |
| Stulpenform | Offen |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Show More |