Learn More
Zwiebel™ Holzkisten
Artikelnummer. p-8007696
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für 10 g Gewicht
Für 100 g Gewicht
Für 1000 g Gewicht
Für 200 g Gewicht
Für 50 g Gewicht
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
11790513 Für 10 g Gewicht 1 Stück
11710523 Für 50 g Gewicht 1 Stück
11720523 Für 100 g Gewicht 1 Stück
11730523 Für 200 g Gewicht 1 Stück
11870992 Für 1000 g Gewicht 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11790513
Marke: Zwiebel™ PBI23853
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendung zur Aufnahme von Gewichten der Klasse E1/E2
Leere Holzkiste
Spezifikation
Produkttyp Holzkiste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 10 g Gewicht
Menge Je 1