Learn More
Reagenzglashalter, Holz
Artikelnummer. 12349349
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
1
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen unitSize
12349349 1 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12349349 Lieferant S Murray SAMCO Lieferanten-Nr. L332/01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Reagenzglashalter eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. S Murray™ Holz-Reagenzglashalter sind zur Verwendung mit Röhrchen bis 19 mm Durchmesser ausgelegt.
Use these test tube holders for general laboratory applications. S Murray™ Wood Test Tube Holders are designed for use with tubes up to 19mm in diameter.
  • Holz mit Stahlfeder
  • 10er-Packung
Spezifikation
Produkttyp Reagenzglashalter
Aufnahmevermögen Röhrchen (19 mm)
Material Holz
Positionen 1
Zur Verwendung mit (Geräte) 19 mm-Röhrchen
Menge 10/Packung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 19 mm