Learn More
Heinz Herenz Holzapplikator mit Zelluloseknospen-Standardspitze
Artikelnummer. 30158460
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzentyp:
Standard
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzentyp Packungsgröße
30158460 Standard 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158460 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1032318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.47 €
    15.82 € / 100 Stück
    Sparen 5.65 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Holzapplikator WA 11. Dünne Knospe mit Zellulose.
Wir bieten eine breite Palette steriler und unsteriler Tupfer an:
  • Applikator für Holz, PS, PP, Aluminium oder Papier
  • Jedes Exemplar ist in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Mit Kopf aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Schaumstoff
  • Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß
  • Dies garantiert, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument zur Verfügung steht.
  • Beispielsweise werden Wattestäbchen für die Anwendung durch HNO-Ärzte empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Nur für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Griffmaterial Holz
Produkttyp Applikator-Stick
Spitzenmaterial Holz
Spitzentyp Standard