missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Teströhrchengestell aus Holz

Artikelnummer. 10389251
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
18 mm
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Öffnung unitSize
10389251 18 mm 1 Stück
10620972 22 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10389251

Marke: Hecht Karl™ 42795010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Reagenzglasgestell mit zwei Ebenen
Aufnahmevermögen Röhrchen (18 mm)
Material Holz
Positionen 6
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) Öffnung 18 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.