missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Teströhrchengestell aus Holz

Artikelnummer. 10620972
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
18 mm
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 10620972

Marke: Hecht Karl™ 42794001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Produkttyp Teströhrchengestell
Aufnahmevermögen Röhrchen (22 mm)
Material Holz
Positionen 6
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) Öffnung 22 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt