Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchengestell aus Holz
Beschreibung
- Fasst 18 oder 12 Röhrchen insgesamt
- 18-Röhrchenmodell ohne Stifte, 12-Röhrchenmodell mit Stiften
- Doppelstufiges Design
- Lackierte Buchenholzkonstruktion
- Für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 18 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (18 mm) |
| Material | Buchenholz, lackiert |
| Positionen | 12 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reagenzglaslagerung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 18 mm |
| Enthält | Kontakte |
| Produkttyp | Reagenzglasgestell mit zwei Ebenen |