Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanente Polyesteretiketten
Artikelnummer. 11725693
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in.
0,375 x 0,375 in.
0,4 x 0,4 in. (B x H)
0,5 x 0,2 in. (B x H)
0,5 x 0,5 in.
0,9 x 0.25 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,13 x 0,5 in. (B x H)
1,25 x 0,25 in. (B x H)
1,5 x 0,125 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 1,5 in.
1 x 0.187 in. (B x H)
1 x 0.275 in. (B x H)
1 x 1 in. (B x H)
2,75 x 1,25 in. (B x H)
2 x 0,25 in. (B x H)
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1 in. (B x H)
50 ft x 0,5 in.
Menge:
100/Packung
1000/Packung
250/Rolle
2500/Rolle
500/Rolle
5000/Rolle
750/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Menge unitSize
11725693 0,9 x 0.25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11528614 50 ft x 0,5 in. Je 1 1 BX
11751835 1 x 0,375 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11721835 1 x 0,5 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11731815 1 x 1 in. (B x H) 2500/Rolle 1 BX
11781755 2 x 1 in. (B x H) 1000/Packung 1 BX
11761835 1,5 x 0,5 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11771835 0,5 x 0,5 in. 5000/Rolle 1 BX
11745693 1 x 0.187 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11755693 1 x 0.275 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11755653 3 x 1 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11765653 4 x 1 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11777354 1,13 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11775653 2 x 0,25 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11765693 1,25 x 0,25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11785653 2,75 x 1,25 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11775693 1,5 x 0,125 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11785693 1,5 x 0,25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11715683 1,5 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
12890059 1,5 x 1,5 in. 250/Rolle 1 BX
11745683 0,375 x 0,375 in. 500/Rolle 1 BX
11705663 3 x 1,9 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11715663 4 x 1,9 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11755683 0,4 x 0,4 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11735693 0,25 x 0,25 in. 750/Rolle 1 BX
11795693 0,5 x 0,2 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11765683 0,5 x 0,5 in. 500/Rolle 1 BX
27 options
Artikelnummer. 11725693
Marke: Brady™ 114732
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-423) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Etiketten für tragbaren Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 750/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0,9 x 0.25 in. (B x H)
Größe (metrisch) 22,8 x 6,35 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.53 mm
Dimensions (LxW) 6,35 x 22,86 mm
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (metrisch) 6.35 mm