Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanente Polyesteretiketten
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanente Polyesteretiketten
Artikelnummer. 11735693| Artikelnummer. | Größe (angloamerikanisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11735693 | 0,25 x 0,25 in. | 750/Rolle | 1 BX |
| 11528614 | 50 ft x 0,5 in. | Je 1 | 1 BX |
| 11751835 | 1 x 0,375 in. (B x H) | 5000/Rolle | 1 BX |
| 11721835 | 1 x 0,5 in. (B x H) | 5000/Rolle | 1 BX |
| 11731815 | 1 x 1 in. (B x H) | 2500/Rolle | 1 BX |
| 11781755 | 2 x 1 in. (B x H) | 1000/Packung | 1 BX |
| 11761835 | 1,5 x 0,5 in. (B x H) | 5000/Rolle | 1 BX |
| 11771835 | 0,5 x 0,5 in. | 5000/Rolle | 1 BX |
| 11725693 | 0,9 x 0.25 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11745693 | 1 x 0.187 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11755693 | 1 x 0.275 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11755653 | 3 x 1 in. (B x H) | 100/Packung | 1 BX |
| 11765653 | 4 x 1 in. (B x H) | 100/Packung | 1 BX |
| 11777354 | 1,13 x 0,5 in. (B x H) | 500/Rolle | 1 BX |
| 11775653 | 2 x 0,25 in. (B x H) | 100/Packung | 1 BX |
| 11765693 | 1,25 x 0,25 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11785653 | 2,75 x 1,25 in. (B x H) | 100/Packung | 1 BX |
| 11775693 | 1,5 x 0,125 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11785693 | 1,5 x 0,25 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11715683 | 1,5 x 0,5 in. (B x H) | 500/Rolle | 1 BX |
| 12890059 | 1,5 x 1,5 in. | 250/Rolle | 1 BX |
| 11745683 | 0,375 x 0,375 in. | 500/Rolle | 1 BX |
| 11705663 | 3 x 1,9 in. (B x H) | 100/Packung | 1 BX |
| 11715663 | 4 x 1,9 in. (B x H) | 100/Packung | 1 BX |
| 11755683 | 0,4 x 0,4 in. (B x H) | 500/Rolle | 1 BX |
| 11795693 | 0,5 x 0,2 in. (B x H) | 750/Rolle | 1 BX |
| 11765683 | 0,5 x 0,5 in. | 500/Rolle | 1 BX |
Product Code. 11735693
Brand: Brady™ 114734
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester (B-423) |
| Produkttyp | Etiketten für tragbaren Thermotransferdrucker |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 750/Rolle |
| Form | Quadratisch |
| Größe (angloamerikanisch) | 0,25 x 0,25 in. |
| Größe (metrisch) | 6,35 x 6,35 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,003 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.076 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 9.53 mm |
| Dimensions (LxW) | 6,35 x 6,35 mm |
| Breite (metrisch) | 6,35 mm |
| Höhe (metrisch) | 6.35 mm |
| Show More Show Less |