Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanente Polyesteretiketten
Artikelnummer. 11745683
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in.
0,375 x 0,375 in.
0,4 x 0,4 in. (B x H)
0,5 x 0,2 in. (B x H)
0,5 x 0,5 in.
0,9 x 0.25 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,13 x 0,5 in. (B x H)
1,25 x 0,25 in. (B x H)
1,5 x 0,125 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 1,5 in.
1 x 0.187 in. (B x H)
1 x 0.275 in. (B x H)
1 x 1 in. (B x H)
2,75 x 1,25 in. (B x H)
2 x 0,25 in. (B x H)
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1 in. (B x H)
50 ft x 0,5 in.
Menge:
100/Packung
1000/Packung
250/Rolle
2500/Rolle
500/Rolle
5000/Rolle
750/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11745683
Marke: Brady™ 114819
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-423) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Etiketten für tragbaren Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Rolle
Form Quadratisch
Größe (angloamerikanisch) 0,375 x 0,375 in.
Größe (metrisch) 9,5 x 9,5 mm
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 9,53 mm
Breite (metrisch) 9,53 mm
Höhe (metrisch) 9.53 mm