Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanente Polyesteretiketten
Artikelnummer. p-7077957
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in.
0,375 x 0,375 in.
0,4 x 0,4 in. (B x H)
0,5 x 0,2 in. (B x H)
0,5 x 0,5 in.
0,9 x 0.25 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,13 x 0,5 in. (B x H)
1,25 x 0,25 in. (B x H)
1,5 x 0,125 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 1,5 in.
1 x 0.187 in. (B x H)
1 x 0.275 in. (B x H)
1 x 1 in. (B x H)
2,75 x 1,25 in. (B x H)
2 x 0,25 in. (B x H)
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
4 x 1 in. (B x H)
50 ft x 0,5 in.
Menge:
100/Packung
1000/Packung
250/Rolle
2500/Rolle
500/Rolle
5000/Rolle
750/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Menge unitSize
11528614 50 ft x 0,5 in. Je 1 1 BX
11751835 1 x 0,375 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11721835 1 x 0,5 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11731815 1 x 1 in. (B x H) 2500/Rolle 1 BX
11781755 2 x 1 in. (B x H) 1000/Packung 1 BX
11761835 1,5 x 0,5 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11771835 0,5 x 0,5 in. 5000/Rolle 1 BX
11725693 0,9 x 0.25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11745693 1 x 0.187 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11755693 1 x 0.275 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11755653 3 x 1 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11765653 4 x 1 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11777354 1,13 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11775653 2 x 0,25 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11765693 1,25 x 0,25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11785653 2,75 x 1,25 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11775693 1,5 x 0,125 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11785693 1,5 x 0,25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11715683 1,5 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
12890059 1,5 x 1,5 in. 250/Rolle 1 BX
11745683 0,375 x 0,375 in. 500/Rolle 1 BX
11705663 3 x 1,9 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11715663 4 x 1,9 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11755683 0,4 x 0,4 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11735693 0,25 x 0,25 in. 750/Rolle 1 BX
11795693 0,5 x 0,2 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11765683 0,5 x 0,5 in. 500/Rolle 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11528614 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 115136
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-423) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spécification
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-423)
Produkttyp Etiketten für tragbaren Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 50 ft x 0,5 in.
Größe (metrisch) B x H: 12.7 mm x 15.2 m
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (metrisch) 12,70 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.