Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-473 Weiße Hochglanz-Polyesteretiketten, elektrostatisch ableitend
Artikelnummer. 11707354
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 0,275 in. (B x H)
0,65 x 0,2 in. (B x H)
0,75 x 0.25 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
Menge:
500/Rolle
750/Rolle
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11707354
Marke: Brady™ 114741
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-473 Glanzpolyester mit permanentem, statisch ableitendem Kleber und Trägermaterial sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Antistatisch
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Antistatisches Polyester (B-473)
Produkttyp Elektrostatisch ableitendes Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, elektrostatisch ableitender Kleber
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 0,375 in. (B x H)
Größe (metrisch) 25,4 x 34,9 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0035 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 25,40 mm
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 9.53 mm