Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-473 Weiße Hochglanz-Polyesteretiketten, elektrostatisch ableitend
Artikelnummer. 11731745
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 0,275 in. (B x H)
0,65 x 0,2 in. (B x H)
0,75 x 0.25 in. (B x H)
1 x 0,375 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
Menge:
500/Rolle
750/Rolle
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Menge unitSize
11731745 1,5 x 0,25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11771735 0,75 x 0.25 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11707354 1 x 0,375 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11757354 1 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11751745 0,5 x 0,275 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11771745 0,65 x 0,2 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
6 options
Artikelnummer. 11731745
Marke: Brady™ 114792
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-473 Glanzpolyester mit permanentem, statisch ableitendem Kleber und Trägermaterial sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1
Beschreibung Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Antistatisch
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Antistatisches Polyester (B-473)
Produkttyp Elektrostatisch ableitendes Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, elektrostatisch ableitender Kleber
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 750/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1,5 x 0,25 in. (B x H)
Größe (metrisch) 38,1 x 6,4 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0035 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.53 mm
Dimensions (LxW) 6,35 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (metrisch) 6.35 mm