Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-473 Weiße Hochglanz-Polyesteretiketten, elektrostatisch ableitend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen; ESD-zugelassen gemäß IEC 61340-5-1 und EN 100015-1 |
| Beschreibung | Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Antistatisch |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Antistatisches Polyester (B-473) |
| Produkttyp | Elektrostatisch ableitendes Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leiterplattenkennzeichnung, elektrostatisch ableitender Kleber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |