Learn More
Brady™ Workhorse™ Serie Etikett aus Polypropylen für Thermotransferdrucker
WorkHorse™ thermal transfer labels feature excellent solvent resistance for durable general identification and asset tracking.
Marke:  Brady™ 031322
135.85 EUR gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 11588284
  • 146.00 € / 1 Rollen
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
View all promotions
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
Description
Description
These WorkHorse™ white polypropylene thermal transfer labels are designed for general identification applications requiring excellent solvent resistance. The labels are die-cut with rounded corners and feature a permanent acrylic adhesive suitable for high surface energy surfaces.
  • Material: Polypropylene (B-425D)
  • Print Technology: Thermal Transfer
  • Indoor Use: Recommended
  • Service Temperature: -70°C to 80°C (-94°F to 176°F)
  • Approvals: UL approved and CSA accepted
  • Compliance: Halogen-free per DIN VDE 0472 part 815, RoHS compliant (2011/65/EU), and REACH compliant
  • Core Diameter: 3 in
  • Printer Compatibility: i7500, i6100, i5100, BBP81, IP Series, PR Plus, and other 3 in. core printers
Specifications
Specifications
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Empfohlene Ribbon-Serie: 6200
White
Stanzform
Thermal Transfer
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder
THT-17-425-3
Rechteck
0,0046 in.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
50,8 mm
25,4 mm
76.20 mm
Weiß
Acryl
Matt
Polypropylen
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1.344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer
3000/Rolle
-70 °C bis 130 °C
0.1143 mm
2 in.
1 in.
3 in.
THT-17-425-3
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Promo Code: 28009
Sparen Sie bei mehr als 3.000 Laborartikeln.
Applying Promo and Adding