Learn More
Memmert™ Werkskalibrierzertifikat
Artikelnummer. 17120305 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
WTB6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17120305
Marke: Memmert™ WTB11D00123
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Factory calibration certificate +160°C
  • Zubehör
  • Werkskalibrierschein
  • 160 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) WTB11
Produkttyp Werkskalibrierschein